Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Round Bottom Weighing Scoops
Get optimum results weighing and handling samples and other laboratory materials with round bottom scoops. Perfect for weighing anything from liquid to gems and other materials, Fisherbrand™ Stainless Steel Round Bottom Weighing Scoops are an ideal accessory to have if you own a weighing scale.
40.55€ - 52.75€
Specifica
Product Type | Scoop |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Tipo di parte inferiore | Round |
Stile | Cylindrical |
Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11533452
|
Fisherbrand™
4022 |
105 mm |
52.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11543452
|
Fisherbrand™
4023 |
120 mm |
41.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11513452
|
Fisherbrand™
4020 |
70 mm |
40.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11523452
|
Fisherbrand™
4021 |
90 mm |
52.75€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Well-suited for pharmaceutical and environmental sampling
- Ideal for weighing and handling of samples
- Great for weighing messy ingredients, tiny objects and portions
- Great accessory to have if you own a weighing scale
- Perfect for weighing anything from liquid to gems and other materials
Specifica
Scoop | |
Round | |
30 mm |
Stainless Steel | |
Cylindrical |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.