Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class F2
Use with weighing instruments of high accuracy class II. Fisherbrand™ Class F2 Stainless Steel Calibration Weights are also intended for use in important commercial transactions, such as those involving precious metals and stones.
409.00€ - 1890.00€
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15525129
|
Fisherbrand™
FB67843 |
1 g to 1 kg |
938.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15525119
|
Fisherbrand™
FB67833 |
1 to 100 g |
409.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15505139
|
Fisherbrand™
FB67851 |
1 g to 5 kg |
1890.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Class F2 stainless steel calibration weight
- Weights intended for use in the verification or calibration of class M1 and possibly class M2 weights
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
F2 | |
Cylindrical |