Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
Marca:  Fisherbrand™ FB67847
3070.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15565129
  • 4245.00€ / 1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
E2
1 g to 5 kg
1 g to 5 kg
Cylindrical