Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Conical QualiRod
Conical hand-drill, conically shaped, with sharp cutting edges and a solid handle. Ideal for cutting out samples for quality control from soft, paste-like substances (cheese, butter, clay, soap, wax, etc.)
90.05€ - 146.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) lama Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) lama Prezzo Quantità e disponibilità  
10690543
Vedere i documenti
Buerkle™
5311-0001
110 mm
90.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
13597350
Vedere i documenti
Buerkle™
5311-0002
150 mm
146.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A conically shaped hand-drill, with sharp cutting edges and a solid handle. Ideal for cutting out samples for quality control from soft, paste-like substances (cheese, butter, clay, soap, wax, etc.).
  • Stainless steel V2A (1.4301)
  • Sterilizable
  • According to EN/ISO 707
Specifica
Specifica
Stainless Steel (AISI 304)