Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Concentric Ringed Lid
Use a lid to minimise evaporation and maintain temperature stability of the water bath when tall vessels are being heated at high temperatures. Nickel Electro™ Stainless Steel Concentric Ringed Lid provide varying hole diameters in the lid and are manufactered from durable stainless steel.
174.00€ - 381.00€
Specifica
Descrizione Flat concentric ringed lid
Materiale Stainless Steel
Warranty 3 Years
Visualizza altre specifiche
Includes: dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires: Description,Material,WarrantySpec
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
11439549
Vedere i documenti
Nickel Electro™
SLR1-14
For 14 L Unstirred Baths 4 x 105 mm
275.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
12788888
Vedere i documenti
Nickel Electro™
SLR1-22
For 9, 22 and 28 Liter Unstirred Baths 6 x 105 mm
381.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
11746597
Vedere i documenti
Nickel Electro™
SLR1-4
4 Liter Unstirred Baths 2 x 105 mm
174.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
11429549
Vedere i documenti
Nickel Electro™
SLR1-8
For 8 L Unstirred Baths 4 x 83 mm
228.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
11449549
Vedere i documenti
Nickel Electro™
SLR2-14
For 14 L Unstirred Baths 6 x 83 mm
324.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Allows a variety of beakers or erlenmeyer flasks to be placed directly onto the shelf in water bath
  • Minimises evaporation
  • Maintains temperature stability
Ringed lid, concentric, tall vessels, water bath
Specifica
Specifica
Flat concentric ringed lid
Stainless Steel
3 Years