Learn More
Tenak™ Rack Comfort in acciaio inox
Place the cryoboxes in drawers with the Tenak™ Stainless Steel Comfort Rack for Upright Freezers .This comfort rack structure increases the flexibility and reduces the operating weight when compared to rack types.
Marca: Tenak™ TE24224
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Six different box heights
- Fit all freezer models
- Stainless steel.
- Cryoboxes sold separately
Specifica
Sì | |
5 x 3 | |
Acciaio inox | |
Congelatore verticale | |
Confezione da 1 | |
140 mm | |
421 mm |
Comfort Rack | |
5 x 3/15 scatole | |
15 | |
15 | |
Confezione da 1 | |
285 mm |