Learn More
Tenak™ Rack Comfort in acciaio inox
Place the cryoboxes in drawers with the Tenak™ Stainless Steel Comfort Rack for Upright Freezers .This comfort rack structure increases the flexibility and reduces the operating weight when compared to rack types.
Marca: Tenak™ TE35552
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Six different box heights
- Fit all freezer models
- Stainless steel.
- Cryoboxes sold separately
Specifica
Yes | |
3 x 6 | |
Acciaio inox | |
18 | |
Piastre per microtitolazione | |
Confezione da 1 | |
135 mm | |
540 mm |
Comfort Rack | |
3 piastre per microtitolazione da 6/18 | |
18 | |
Sì | |
Congelatore orizzontale | |
Confezione da 1 | |
200 mm |