Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Cable
Sampling Systems™ Stainless Steel Cable is designed to be used in conjuction with a Disposable Bailer with or without a weighted end.
72.30€ - 334.00€
Specifica
Product Type | Cable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Finitura | PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Disposable Bailer |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15809351
|
Sampling Systems™
5070D-10 |
10 m |
72.30€
10m |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15819351
|
Sampling Systems™
5070D-25 |
25 m |
175.00€
25m |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15829351
|
Sampling Systems™
5070D-50 |
50 m |
334.00€
50m |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Cable for Disposable Bailer
- PTFE coated Stainless Steel
- Avalable in a variety of lengths
Specifica
Cable | |
Stainless Steel | |
PTFE | |
Disposable Bailer |