Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Buckets with Skirt Band and Graduations
Sampling Systems™ Stainless Steel Buckets with Skirt Band and Graduations are made from heavy gauge, durable stainless steel and are ideal for hygienic applications.
113.00€ - 131.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca dimCapacityMetric DiameterMetricTop HeightMetric Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimCapacityMetric DiameterMetricTop HeightMetric Prezzo Quantità e disponibilità  
15859601
Vedere i documenti
Sampling Systems™
A264-10
113.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
15869601
Vedere i documenti
Sampling Systems™
A264-12
123.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
Aggiungi al carrello
15879601
Vedere i documenti
Sampling Systems™
A264-15
131.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Crevice free interior
  • Graduated
  • Supplied with skirt band
  • Robust design
  • 304 Stainless Steel