Learn More
Nickel Electro™ Coperchio in acciaio inox per secchio
Struttura in acciaio inox di alta qualità. Il coperchio in acciaio inox Nickel Electro™ è compatibile con secchi da 8 l.
Marca: Nickel Electro™ BUCS-L080
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stainless Steel
- Autoclavable
- Compatible with 8L Bucket
Specifica
Stainless Steel | |
Sì | |
Sì | |
Ciascuno |