Learn More
Nickel Electro™ Secchielli in acciaio inox
Quick to clean and having an attractive shiny appearance, this Nickel Electro™ Stainless Steel Bucket without Graduation, provides good chemical resistance and can handle hot liquids.
74.80€ - 102.00€
Specifica
Product Type | Portaprovette |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Autoclavabile | Sì |
Materiale maniglia | Acciaio inox |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12802034
|
Nickel Electro™
BUCS-0100 |
10 l |
74.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12822034
|
Nickel Electro™
BUCS-0150 |
15 l |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- High quality stainless steel construction without graduations
- Bright polished finish for easy cleaning
- Good chemical resistance
- Can be autoclaved
Specifica
Portaprovette | |
Sì | |
1 ciascuno |
Acciaio inox | |
Acciaio inox | |
Lucido |