Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bucket
Sampling Systems™ Stainless Steel Buckets are made from a heavy gauge 316L Stainless Steel for durability.
Marca:  Sampling Systems™ A586-15
Codice prodotto. 15829701
  • 281.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free interior
  • Swing handle
  • Flat base