Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for SN750plus, 15 mm
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
Marca:  Memmert™ SN750plusB04362
Codice prodotto. 17578725
  • 380.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
SN750plus Sterilizer
Bottom Drip Tray
Rim: 15 mm
Stainless Steel