Learn More
Socorex™ Stainless Steel Bent Drenchers
Marca: Socorex™ 376.1251B
32.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Autoclavable | |
Stainless Steel | |
51 mm |
Bent Drencher | |
For Safe Animal Nose and Mouth Feeding |