Learn More
Nickel Electro™ Becher in acciaio inox
Nickel Electro™ Stainless Steel Beakers With Lid And Handle to complete their seamless, crevice free exterior.
Marca:  Nickel Electro™ 11002
Codice prodotto. 12777856
  • 85.80€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Includes lid
  • Seamless and crevice free exterior
  • Non-magnetic
  • Flat base for stability
  • All surfaces are non-reacting and offer zero absorption
  • All surfaces are highly polished making cleaning easier
  • Can be sterilized by autoclaving
Specifica
Specifica
120 mm
Stainless Steel
Lid, Handle
2000 mL
180 mm
Becher