Learn More
Bochem™ Stainless Steel Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Include:
Rim
Rim and Spout
Rim, Handle
Rim, Spout
Rim, Spout, Handle
Description
- 18/10 stainless steel construction.
- Resistant and durable.
- Contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Spécification
Spécification
Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
Include | Rim, Spout, Handle |
Tipo | Becher |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu