Learn More
Bochem™ Stainless Steel Beakers Codice prodotto.: 10142651
Solo undefined disponibili
Aggiungi al carrello
Bochem™ Stainless Steel Beakers
Codice prodotto. 10142651
250 mL, Rim, Handle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Include:
Rim
Rim and Spout
Rim, Handle
Rim, Spout
Rim, Spout, Handle
Codice prodotto. 10142651
Marca: Bochem™ 8521
Solo undefined disponibili
Edge
Aggiungi al carrello
Solo undefined disponibili
Aggiungi al carrello
Highly resistant and durable stainless steel beaker. Bochem™ Stainless Steel Beakers include rims, spouts, and handles in various model combinations.
  • 18/10 stainless steel construction.
  • Resistant and durable.
  • Contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Stainless Steel (18/10)
Include Rim, Handle
Tipo Becher
Titolo del prodotto
Bochem™ Stainless Steel Beakers >