Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Barrel Pump with Discharge Tube
Buerkle™ Stainless Steel Barrel Pump with Discharge Tube is suitable for filling combustible and easily flammable liquids.
342.00€ - 365.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Filling Combustible and Easily Flammable Liquids, Foodstuffs
Include Discharge Tube
Tipo Barrel Pump
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
10383321
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5601-0500
350 mL/stroke
350.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10463671
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Buerkle™
5601-0800
560 mL/stroke
365.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
10536742
Vedere i documenti
Buerkle™
5601-0400
220 mL/stroke
342.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Buerkle™ barrel pump made of stainless steel AISI 304 (1.4301) is suitable for filling combustible and easily flammable liquids. The barrel pump can conduct electricity and therefore fulfills the requirements for handling flammable liquids in combination with the accessory antistatic set.The PTFE gaskets ensure long-term and maintenance free use. Pumping capacity approx. 9–22 l/min, dependent on pump length. The wide range of accessories makes it possible to adapt the pump to very different requirements.
  • Immersion tube Ø 32 mm
  • Removable discharge tube
Specifica
Specifica
Suitable for Filling Combustible and Easily Flammable Liquids, Foodstuffs
Discharge Tube
Barrel Pump