Learn More
IKA™ Stainless Steel Balls
Measures 5mm in diameter. IKA™ Stainless Steel Balls are for use with BMT Tubes.
Marca: IKA™ 0003599300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with BMT tubes. 5mm diameter, 250g
Specifica
Stainless Steel | |
BMT Tubes | |
250 g/Bag | |
5 mm |
Titolo del prodotto
IKA™ Stainless Steel Balls > Diameter: 5mm; Weight: 250g