Learn More
Buerkle™ Squeeze-Fix Hose Clamp
Using these clips, hoses can be compressed partially or completely as required. ™ Permanently elastic, hygienic and sterilizable.
Marca: Buerkle™ 8618-0001
.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Using these clips, hoses can be compressed partially or completely as required.- Can be operated with one hand
- Made from polyoxymethylene plastic (POM)
- Does not rust
- Permanently elastic and hygienic
- Bianco
- Sterilizzabile
Specifica
POM | |
Da 1 a 5 mm | |
Bianco |
25 mm | |
1 to 5 mm | |
Pinza per tubo flessibile a pressione |