Learn More
Squalene, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Squalene, CAS # 111-02-4, is a biosynthetic precursor to all steroids and ergosterol and is used as an immunologic adjuvant in vaccines.
67.13€ - 761.79€
Identificatori chimici
CAS | 111-02-4 |
---|---|
Formula molecolare | C30H50 |
Molecular Weight (g/mol) | 410.73 |
Numero MDL | MFCD00008912 |
InChI Key | YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N |
Sinonimo | squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen |
PubChem CID | 638072 |
ChEBI | CHEBI:15440 |
IUPAC Name | (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene |
SMILES | CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10226790
|
Thermo Scientific Acros
207471000 |
100 mL | Bottiglia in vetro |
67.13€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10229883
|
Thermo Scientific Acros
207475000 |
500 mL | Bottiglia in vetro |
211.05€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11994421
|
Thermo Scientific Acros
207470025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
761.79€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Squalene is a precursor to steroids and ergosterols
• It can be used in preparation of lipids, steroids, and fat-soluble vitamins
Applications
• Squalene is used as an immunologic adjuvant in vaccines
• It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones, and vitamin D
• It can also serve as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces
Identificatori chimici
111-02-4 | |
410.73 | |
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N | |
638072 | |
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene |
C30H50 | |
MFCD00008912 | |
squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen | |
CHEBI:15440 | |
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C |
Specifica
Squalene | |
111-02-4 | |
0.855g/mL | |
99+% | |
{(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2 | |
MFCD00008912 | |
squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen | |
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C | |
410.73 | |
CHEBI:15440 | |
≥99.0% |
1mg KOH/g max. | |
Colorless to Yellow | |
Authentic | |
C30H50 | |
1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm) | |
1mg KOH/g max. | |
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N | |
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene | |
638072 | |
410.71 | |
Oil |
Sicurezza e movimentazione
- Squalene