Learn More
Julabo™ Spring Clamps for Shaking Water Bath
Marca: Julabo™ 8970631
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Twelve 135 mm and five 190mm L springs | |
Basic tray 8970630, SW22, SW23 Shaking water bath | |
Spring Clamp Set | |
12 Spring clamps 135mm and 5 spring clamps 190mm L |