Learn More
Nickelschwamm, A-5000, nicht gefördert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11396279
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Slurry in water
Hydrogenation of nitro groups to amines, hydrogenation of carbonyl groups, hydrogenation of olefins to alkanes, reductive alkylation (stereoselective)Sponge Nickel, A-5000, nonpromoted is a standard catalyst used for most hydrogenation reactions such as hydrogenation of xylose to xylitol. It is also involved in the industrial hydrogenation of butyraldehyde to butanol, 2,4-dinitrotoluene to 2,4-diaminotoluene. Further, it is used as a catalyst in reductive alkylation reaction, especially tertiary diemethylaliphatic amine from aliphatic primary amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silber
Namenshinweis Nonpromoted
Aussehen Silver colored sponge
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Air Sensitive
Form Schwamm A-5000
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt