Learn More
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Grinding Aids and Sample Binders
Prepare samples for reproducible and contamination-free results with XRF Prep-Aid™ Grinding Aids and Sample Binders.
69.40€ - 354.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Samples Which Crumble or Ablate After Pressing |
Dimensione particelle | ≤20 μm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15340552
|
Cole-Parmer™
3642-150 |
Cellulose Binder | 150 g |
81.45€
150g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15350552
|
Cole-Parmer™
3642-450 |
Cellulose Binder | 450 g |
151.00€
450g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15360552
|
Cole-Parmer™
3644-150 |
Ultrabind | 150 g |
151.00€
150g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15124097
|
Cole-Parmer™
3644-450 |
Ultrabind | 450 g | N/A | |||||
15370552
|
Cole-Parmer™
3646-150 |
Paraffin Binder | 150 g |
69.40€
150g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11957169
|
Cole-Parmer™
3646-450 |
Paraffin Binder | 450 g | N/A | |||||
Descrizione
Ideal for samples which crumble or ablate after pressing.
- Select binders from powder, tablet, or liquid form depending on your application.
- High-quality sample preparation is the key to achieving consistent and reliable analytical results.
- Powders are ideal for samples that crumble or ablate after pressing.
- They blend quickly and completely with samples to form XRF (x-ray fluorescence) sample disks.
- Tablets are an efficient way to add binder to XRF sample disks.
- Liquid easily mixes with the sample.
Specifica
SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills | |
Samples Which Crumble or Ablate After Pressing | |
≤20 μm |