Learn More
Cole-Parmer™ Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
651.00€ - 1105.00€
Specifica
Product Type Blocco criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la macinazione criogenica a resa elevata e per la conservazione di pesticidi, RNA, proteine e altri campioni termosensibili
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spex Geno/Grinder
Materiale Alluminio
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
15360462
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
2662
24, fiale in policarbonato da 5 ml, ogni coppia contiene fino a 48 fiale
651.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
15350462
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
2660
6, fiale corte in policarbonato da 15 ml, ogni coppia contiene fino a 12 fiale criogeniche
713.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
15390462
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
2663
24, fiale in polietilene da 5 ml, ogni coppia contiene fino a 48 fiale
651.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
12587326
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
2661
15, fiale per criogenia in policarbonato da 15 ml, ogni coppia contiene fino a 30 fiale criogeniche
1105.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15370462
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
2666
48 provette standard per microcentrifuga o PCR da 1.5 a 2 ml, ogni coppia contiene fino a 96 provette
708.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12597326
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
2664
6, fiale criogeniche in policarbonato da 50 ml o 6, fiale criogeniche in polietilene da 50 ml, ogni coppia contiene fino a 12 fiale criogeniche
1080.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Raffreddato nella stazione criogenica 2600, quindi utilizzato per omogeneizzatore criogenico ad alta resa
  • Per mantenere i campioni alle temperature dell'azoto liquido durante l'omogeneizzazione di tessuti e la lisi cellulare
  • Per preservare pesticidi, RNA e proteine per metodi di estrazione sensibili al calore
  • Per migliorare le rese macinando i campioni a temperature sotto zero
  • Resistente struttura in alluminio
Caratteristiche specifiche al modello
2660
  • Contiene sei fiale corte in policarbonato 2251-PC da 15 ml
  • Ciascuna coppia contiene 12 fiale per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
2661
  • Contiene quindici fiale criogeniche in policarbonato 2252-PC-30 da 15 ml
  • Ciascuna coppia contiene fino a 30 fiale criogeniche per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco a grande capacità per mantenere il bilanciamento
2662
  • Contiene ventiquattro fiale in policarbonato 2241-PC da 5 ml (come utilizzato nel set di fiale in policarbonato 2240-PC da 5 m)
  • Ciascuna coppia contiene fino a 48 fiale per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
2663
  • Contiene ventiquattro fiale in polietilene 2241-PE da 5 ml (come utilizzato nel set di fiale in polietilene 2240-PE da 5 ml)
  • Ciascuna coppia contiene fino a 48 fiale per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
2664
  • Contiene sei fiale criogeniche in policarbonato 2252-PC-48 da 50 ml o sei fiale criogeniche in polietilene 2252-PC-48 da 50 ml
  • Ciascuna coppia contiene fino a 12 fiale criogeniche per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco a grande capacità per mantenere il bilanciamento
2665
  • Contiene 96 provette per microcentrifuga o PCR standard (0.6 ml)
  • Ciascuna coppia contiene fino a 192 provette per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
2666
  • Contiene 48 provette per microcentrifuga o PCR standard (1.5 - 2.0 ml)
  • Ciascuna coppia contiene 96 provette per una preparazione rapida ed efficiente dei campioni
  • Da utilizzare due per volta nel gruppo blocco standard per mantenere il bilanciamento
Specifica
Specifica
Blocco criogenico
Ideale per la macinazione criogenica a resa elevata e per la conservazione di pesticidi, RNA, proteine e altri campioni termosensibili
Spex Geno/Grinder
Alluminio