Learn More
Spermine tetrahydrochloride, 99%
Codice prodotto. p-7042589
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA | CAS: 306-67-2 | C10H30Cl4N4 | 348.18 g/mol
Spermine tetrahydrochloride, is used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers. Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors2 and red blood cells of chicken.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Spermine tetrahydrochloride, is used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers. Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors2 and red blood cells of chicken.
Solubility
Soluble in water (348.2 g/L at 20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic. Store under inert gas. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 306-67-2
Formula molecolare C10H30Cl4N4
Molecular Weight (g/mol) 348.18
Numero MDL MFCD00012914
InChI Key XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
PubChem CID 9384
IUPAC Name N,N'-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;tetrahydrochloride
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Spermine tetrahydrochloride
Colore White
Quantità 1 g
Beilstein 3911771
Informazioni di solubilità Soluble in water (348.2g/L at 20°C).
Peso formulazione 348.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spermine tetrahydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Spermine tetrahydrochloride