Learn More
Spermidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13458358
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 124-20-9 | C7H19N3 | 145.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-20-9
Formula molecolare C7H19N3
Molecular Weight (g/mol) 145.25
Numero MDL MFCD00008229
InChI Key ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Spermidine
Punto di fusione 22.0°C to 25.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9250g/mL
Punti di ebollizione 128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4785 to 1.4805
Quantità 100 g
Beilstein 04,II,704
Indice di Merck 15,8869
Gravità specifica 0.925
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
IUPAC Name N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
Peso formulazione 145.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spermidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.