Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Weighted Closures
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
151.00€ - 267.00€
Specifica
Product Type | Dialysis Tubing Closure |
---|---|
Membrana | Regenerated Cellulose |
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di chiusura | Weighted |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11500910
|
Spectrum™
132742 |
12 mm |
169.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10124224
|
Spectrum™
132742 |
12 mm |
151.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11318280
|
Spectrum™
132744 |
35 mm |
248.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11510910
|
Spectrum™
132743 |
23 mm |
238.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11520910
|
Spectrum™
132746 |
75 mm |
256.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10295684
|
Spectrum™
132745 |
55 mm |
267.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Spectra/Por Weighted Closure Type:
- Made from polypropylene with a fluorocarbon coated SS bar to anchor tubing downward
- Use with buoyant Standard Closure to maintain vertical sample orientation.
- 5 sealing width sizes: 12mm, 23mm, 35mm, 55mm and 75mm
- Autoclavable
- 10/pkg; Use with RC dialysis tubing only. Not for use with CE tubing.
Specifica
Dialysis Tubing Closure | |
Polypropylene | |
Weighted | |
32°F to 250°F | |
Fluorocarbon coated stainless steel bar to anchor tubing downward | |
Use with buoyant standard closure to maintain vertical sample orientation, use with RC dialysis tubing only, not for use with CE tubing |
Regenerated Cellulose | |
Autoclavable | |
White | |
0°C to 121°C | |
10 Pk. |