Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetic Weighted Closures
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
103.00€ - 171.00€
Specifica
Product Type | Dialysis Tubing Closure |
---|---|
Membrana | Regenerated Cellulose |
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di chiusura | Magnetic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11550900
|
Spectrum™
132760 |
23 mm |
130.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11570900
|
Spectrum™
132764 |
55 mm |
171.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11560900
|
Spectrum™
132762 |
35 mm |
103.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11580900
|
Spectrum™
132766 |
75 mm |
147.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Spectra/Por Magnetic Closure Type:
- Made from polypropylene with a fluorocarbon coated magnetic SS bar
- Use on magnetic stir-plate to provide sample stirring for increased dialysis efficiency
- 4 sealing width sizes: 23mm, 35mm, 55mm and 75mm
- Autoclavable
- 10/pkg
- Use with RC dialysis tubing only
- Not for use with CE tubing
Specifica
Dialysis Tubing Closure | |
Polypropylene | |
Magnetic | |
32°F to 250°F | |
Magnetic fluorocarbon coated stainless steel bar | |
Use on magnetic stir-plate to provide sample stirring for increased dialysis efficiency, use with RC dialysis tubing only, not for use with CE tubing |
Regenerated Cellulose | |
Autoclavable | |
Red | |
0°C to 121°C | |
2 Pack |
Titolo del prodotto
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetic Weighted Closures