Learn More
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Marca:  Spectrum™ 132127
381.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11445949
  • 621.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Fornite come tubi piatti ampi o fogli piatti che possono essere piegati per adattarsi a qualsiasi tipo di apparecchio per dialisi del tipo a imbuto. Membrane in cellulosa naturale rigenerata pura con cutoff di peso molecolare da 1000 a 50,000.
  • Trasparenti e flessibili
  • Composti di basso peso molecolare in soluzioni acquose che si diffondono attraverso la membrana
  • Pesi molecolari maggiori, come proteine e batteri, vengono trattenuti dalla membrana
  • Il glicerolo preserva la membrana e deve essere rimosso prima dell’utilizzo
  • Fogli e dischi piatti disponibili per l’utilizzo con apparecchi per dialisi
Non annodare i tubi; usare le chiusure
Specifica
Specifica
Spectra/Por 7 Membrane Tubing
Regenerated Cellulose
0.85 in.
5 m
Packaged wet in 0.05% sodium azide
4°C to 121°C
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
25 kDa
21.6 mm
16.4 ft.
Transparent
39.2°F to 249.8°F