Learn More
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Grade RC Dialysis Membrane Tubing
A premium dialysis membrane that provides superior molecular selectivity than Standard RC and superior tolerance than Biotech CE
428.00€ - 481.00€
Specifica
Product Type | Spectra/Por Dialysis Tubing |
---|---|
Materiale | Regenerated Cellulose |
Lunghezza (sistema imperiale) | 16.4 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
Formulazione | Packaged dry with glycerin (soak 15 min. in water) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13523880
|
Spectrum™
133192 |
6.4 mm | 3.5 to 5 kDa |
480.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13464870
|
Spectrum™
133198 |
10 mm | 3.5 to 5 kDa |
481.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15370782
|
Spectrum™
133264 |
6.4 mm | 8 to 10 kDa |
479.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15390782
|
Spectrum™
133270 |
10 mm | 8 to 10 kDa |
428.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13542040
|
Spectrum™
133342 |
10 mm | 20 kDa |
481.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15310792
|
Spectrum™
133336 |
6.4 mm | 20 kDa |
431.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Crafted from a regeneration process that yields superior temperature tolerances and chemical compatibilities with the same high purity and selectivity as Biotech CE
- Membrane can tolerate concentrated-weak acids and bases, dilute-strong acids and bases, most alcohols and some mild or dilute organic solvents
- Rigidly controlled porosity for better selectivity and separations
- Ultrapure, does not interfere with molecular activity and function
- 3 MWCOs and 2 tubing flat-widths
- Packaged dry with glycerin (soak 15 min. in water)
- Use with pH 2 to 12 and temp 4 to 60°C
Specifica
Spectra/Por Dialysis Tubing | |
16.4 ft. | |
Packaged dry with glycerin (soak 15 min. in water) | |
4°C to 60°C | |
Frequent dialysis applications, desalting, purification, sample preparation |
Regenerated Cellulose | |
5 m | |
39.2°F to 140°F | |
Each |