Learn More
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Ready-to-Use Small Volume Dialysis Device
Providing ultimate convenience, this preassembled device incorporates Spectrum's ultrapure Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membrane tubing into an easy-to-use design making laboroatory microdialysis easier than ever
183.00€ - 259.00€
Specifica
Product Type | Micro Float-A-Lyzer Dialysis Device |
---|---|
Membrana | Cellulose Ester |
Materiale | Polycarbonate |
Diametro (sistema imperiale) membrana | 0.25 in. |
Diametro (sistema metrico) membrana | 6.4 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Colore chiusura | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Colore chiusura | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12005625
|
Spectrum™
F235049 |
0.1 to 0.5 kDa | Green | 44 mm |
222.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12025625
|
Spectrum™
F235051 |
0.5 to 1 kDa | Orange |
188.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12045625
|
Spectrum™
F235053 |
3.5 to 5 kDa | Black |
183.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12065625
|
Spectrum™
F235055 |
8 to 10 kDa | Yellow |
253.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12085625
|
Spectrum™
F235057 |
20 kDa | Red | 44 mm |
198.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12005635
|
Spectrum™
F235058 |
50 kDa | White | 44 mm |
252.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12015625
|
Spectrum™
F235061 |
0.1 to 0.5 kDa | Green | 63 mm |
218.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12025635
|
Spectrum™
F235059 |
100 kDa | Blue |
252.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12035625
|
Spectrum™
F235063 |
0.5 to 1 kDa | Orange |
183.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12055625
|
Spectrum™
F235065 |
3.5 to 5 kDa | Black |
259.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12075625
|
Spectrum™
F235067 |
8 to 10 kDa | Yellow | 63 mm |
237.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12095625
|
Spectrum™
F235069 |
20 kDa | Red |
183.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12015635
|
Spectrum™
F235070 |
50 kDa | White |
237.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12035635
|
Spectrum™
F235071 |
100 kDa | Blue |
189.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Providing ultimate convenience, this preassembled device incorporates Spectrum's ultrapure Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membrane tubing into an easy-to-use design making laboroatory microdialysis easier than ever
Ready-to-Use and disposable, the Float-A-Lyzer G2 incorporates Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use & provides ultimate convenience. Available in volume sizes: 1, 5, and 10 mL. The resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCO's and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5 and 10mL sizes). The flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
- Designed to stand upright on bench-tops during experimental preparation as well as float and self-orient during dialysis
- Leak-proof Luer-Lok™ cap provides easy access with the included syringe for easy loading and sample retrieval
- Units can also interlock for the simultaneous dialysis of multiple samples
- Ready-to-use and complete
- Easy syringe loading (no needle)
- Total sample recovery
- Ultrapure Biotech CE (no cleaning)
- Largest range of MWCOs
- Maximizes SA & minimizes hold-up volume
Specifica
Micro Float-A-Lyzer Dialysis Device | |
Polycarbonate | |
6.4 mm | |
45 mm | |
Luer lok | |
Each |
Cellulose Ester | |
0.25 in. | |
1.77 in. | |
Polypropylene | |
1mL syringe | |
Designed to stand upright on bench-tops during experimental preparation as well as float and self-orient during dialysis |