Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer for Petroleum
Density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
22.00€ - 28.45€
Specifica
Quantità 1 Ea.
Incrementi 0.001 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Content And Storage 15°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Intervallo Baumé Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo Baumé Prezzo Quantità e disponibilità  
12801478
Vedere i documenti
Brannan™
10/450/0
0.6 to 0.65 g/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12881478
Vedere i documenti
Brannan™
10/458/0
1 to 1.05 g/mL
22.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
12871478
Vedere i documenti
Brannan™
10/457/0
0.95 to 1 g/mL
22.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Shot loaded
  • Length 270 mm
  • Subdivisions 0.001 g/mL
  • Accuracy ±0.0006 g/mL
  • Calibrated at 15°C
Specifica
Specifica
1 Ea.
UKAS
15°C
0.001 g/mL
270 mm