Learn More
Gestigkeit Harry™ Special Sand For Bath
For use with universal baths for sand or oil.
Marca:  Gestigkeit Harry™ QS4
Codice prodotto. 10290002
  • 19.90€ / 4kg
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provided in quantity of 2kg
  • Allows for even heating
Specifica
Specifica
Special sand for sand bath
2 kg