Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Spatula Set
Excellent for scraping, transferring or applying chemicals or treatments in the laboratory. RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Spatula Sets are durable and chemically resistant.
Marca:  RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ 80000105
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 10584238
  • 36.68€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from stainless steel
  • Included in this set: 145mm blunt straight tweezers, 150/5mm micro spoon spatula, 150/7mm micro spoon spatula, 150/9mm double spatula, 150/9mm powder spatula, 150/4mm micro powder spatula, 150/4mm micro double spatula
Specifica
Specifica
1 Pk.
Spatula Set
145mm Tweezer, Blunt, Straight, 150/5mm Micro Spoon-Spatula, 150/7mm Micro Spoon-Spatula, 150/9mm Double Spatula, 150/9mm Powder Spatula, 150/4mm Micro Powder Spatula, 150/4mm Micro Double Spatula
Stainless Steel (18/10)
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.