Learn More
Duran™ Spare Glass Pipettes
Without bottle and without rubber teat.
Marca: Duran™ 232712405
54.98 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
100 mL | |
Glass | |
Spare Pipette |
Clear | |
10Pack |
Titolo del prodotto
Duran™ Spare Glass Pipettes > Capacità: 100 ml