Learn More
Heidolph™ Attacco di ricambio per 26 recipienti
For use with the Multi Reax
Marca:  Heidolph™ 549-01600-00
80.26 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10724873
  • 97.40€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ack per 26 provette con diametri da 10 a 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
26 vessels with 10 to 16 mm dia.
Spare Attachment
Multi Reax