Learn More
Bel-Art™ Sistema per campionamento Sterileware™ SP Scienceware™
Sessole in plastica di polistirene resistenti agli urti con coperchi a scatto rimovibili trasparenti
Marca: Bel-Art™ H36922-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
L'impugnatura più lunga aumenta la distanza tra la mano e il campione, per ridurre il potenziale di contaminazione
- Per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione
- I manici extra lunghi tengono le mani al sicuro
- Sessola con coperchio, all'interno di un sacchetto di plastica
- La linguetta di bloccaggio sigilla il campione all'interno
- I dati dei campioni possono essere scritti sul coperchio per una facile identificazione
Specifica
Sistema di campionamento con sessola | |
Not Autoclavable | |
Extra lungo | |
60 ml | |
Bianco | |
Progettato per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione | |
1.125 pollici | |
8.125 pollici | |
20.5 cm | |
1.625 pollici |
Polistirene | |
Coperchio a scatto rimovibile trasparente con sigillo a linguetta, certificato di trattamento per sterilizzazione | |
2 once | |
Sterili | |
FDA | |
100/Cs. | |
2.9 cm | |
3.06 in | |
7.6 cm | |
4.1 cm |