Learn More
Bel Art™ Rack flottanti per provette per centrifuga SP Scienceware™
Il rack galleggiante aperto fornisce alle provette il massimo contatto con l'acqua e una migliore circolazione del bagno d'acqua intorno alle provette stesse, consentendo un controllo superiore della temperatura dei campioni.
Marca: Bel Art™ F18845-0080
30.08 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Lavoro sul banco, galleggiamento nel bagno d'acqua
- Il rack trattiene saldamente le provette per evitare che saltino fuori o che galleggino; premendo le gambe del rack sul banco, le provette vengono sollevate facilitandone la rimozione
- In plastica di polipropilene bianco resistente alla corrosione
- Le impugnature terminali facilitano il trasporto e l'impilamento
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
*Eppendorf è un marchio registrato di Eppendorf AG.
Specifica
Rack per provette galleggianti da centrifuga | |
15 x 4 | |
Bianco | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
No | |
Provette MCT da 1.5 a 2 ml (diametro di 10-12 mm) | |
26.9 cm | |
7.7 cm | |
4.3 cm |
Rack per provette galleggianti da centrifuga | |
Sì | |
Microtubes (1.5 to 2 mL) | |
60 | |
None | |
Non-sterile | |
26.9 x 7.7 x 4.3 cm (10.6 x 3.1 x 1.7 in) | |
10.6 in | |
3 in | |
1.7 in |