missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX9 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H9A6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SOX9 |
---|---|
Clone | 1H9A6 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16800076
|
Proteintech
67439-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16890066
|
Proteintech
67439-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The SOX9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOX9. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SOX9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
SOX9 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
6662 | |
Primary |
1H9A6 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG1 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto