Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Green Nitrile Immersion Gloves
Designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial.
72.25€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Materiale polso | Nitrile |
Product Type | Immersion Gloves |
Stile | 37-695 |
Spessore (sistema metrico) | 0.42 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12690862
|
Ansell™
37695100 |
10 |
72.25€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11751593
|
Ansell™
37695070 |
7 |
72.25€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12600872
|
Ansell™
37695110 |
11 |
72.25€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12610872
|
Ansell™
37695080 |
8 |
72.25€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11761593
|
Ansell™
37695090 |
9 |
72.25€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Industrial gloves
- High-comfort, chemical resistant glove for range of applications
- Fully reusable, with unequaled abrasion resistance
- Provides comfort for the wearer
- Food Approved
- Cotton flocking, reducing sweat for the wearer
- High performance nitrile compound provides chemical resistance and strength
- Offers good snag, puncture and abrasion protection
- Suitable for heavy-duty cleaning applications
- High levels of flexibility, comfort and dexterity
Applications:
- All food processing applications that have food contact
- Delivery of parts to production line
- Filling, blending and charging of raw materials
- Forging operations
- General pumping work
- Handling incoming goods
- Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons
- Loading and unloading process equipment
- Opening and draining pumps valves or lines
- Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
- Painting
- Supervision of running operation
- Testing
- Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment
- Welding
Specifica
Nitrile | |
Immersion Gloves | |
0.42 mm | |
Guanto con manichetta | |
12 paia | |
37-695 |
Nitrile | |
37-695 | |
Verde | |
Floccato | |
Resistenza chimica |