Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-655 Series Green Nitrile Immersion Gloves
Codice prodotto. 12690852 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Progettati per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti in cui sia necessaria una buona resistenza chimica. Completamente riutilizzabile, con un'impareggiabile resistenza all'abrasione, offre all'operatore un comfort eccellente.
  • Provides superb comfort for the wearer
  • Food Approved
  • No inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities
  • The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Cut Resistance Rating Level - 0
Finitura esterna Smooth
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Stile 37-655
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Unflocked
Quantità 12 paia
Resistente a Resistenza chimica
Serie 37-655