Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-655 Series Green Nitrile Immersion Gloves
Progettati per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti in cui sia necessaria una buona resistenza chimica. Completamente riutilizzabile, con un'impareggiabile resistenza all'abrasione, offre all'operatore un comfort eccellente.
Marca: Ansell™ 37655070
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Provides superb comfort for the wearer
- Food Approved
- No inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities
- The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts
Specifica
Nitrile | |
Level - 0 | |
Immersion Gloves | |
37-655 | |
Verde | |
Unflocked | |
Resistenza chimica |
Nitrile | |
Smooth | |
7 | |
0.38 mm | |
Guanto con manichetta | |
12 paia | |
37-655 |