Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Recommended reference solution for replacing electrolyte in ion selective electrodes.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344754
141.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Keep electrolyte levels high by refilling regularly - when the probe is submerged, the electrolyte level should always be higher than the sample level.
- Routinely refilling or replacing the electrolyte solution is necessary to maintain good electrode performance.
- Reference table above to ensure proper electrolyte is selected for accurate measurement readings.
Specifica
Potassium | |
perfectION ion electrolyte E, 5 x 60 mL | |
perfectION Electrode | |
Combined ISE Solution |
Electrolyte E | |
5 x 60 mL | |
0°C to 60°C |
Sicurezza e movimentazione
- X5 perfectION reference filling solution E
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: silver nitrate