Learn More
Fisherbrand™ Guanti in nitrile Solutions Aloe Sense
Caratterizzati da una superficie antiscivolo per l'uso in condizioni sia asciutte che bagnate. Guanti in nitrile FisherbrandTM Solutions Aloe Sense con rivestimento interno in aloe vera sulla superficie interna, per proteggere le mani da essiccazione e screpolature.
Specifica
Certificazione/Conformità | QMS ISO 9001, linee guida FDA sulla biocompatibilità, omologazione 510K |
---|---|
Coating Material | Aloe Vera |
Colore | Blu, verde, Green |
Monouso | Single-use |
Hand | Ambidestri |
Descrizione
I guanti sono caratterizzati da una superficie antiscivolo, per una presa ideale sia da asciutti che da bagnati. Rivestimento in Aloe vera sulla superficie interna per proteggere le mani da essiccazione e screpolature; ideali per uso prolungato. Polsino con bordino. Verde menta, per una identificazione semplice.- DPI di categoria III
- Il rivestimento in aloe vera protegge da essiccazione e screpolature
- Ideali per l'utilizzo prolungato
- La superficie ruvida offre una buona presa
- Verde menta
- Polsino con bordino
- Monouso
- Nitrile
Specifica
QMS ISO 9001, linee guida FDA sulla biocompatibilità, omologazione 510K | |
Blu, verde, Green | |
Ambidestri | |
Powder Free | |
3 mil | |
Conf. da 100 | |
240 mm |
Aloe Vera | |
Single-use | |
Nitrile | |
Non-sterile | |
Con bordino/arrotolato | |
20 MPa |