Learn More
Fisherbrand™ Solutions A+ Guanti in lattice con aloe
Mani protette contro essiccazioni e screpolature. Guanti in lattice Ansell™ Solutions A+ Aloe per protezione e comfort.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001 QMS, Linee guida FDA sulla biocompatibilità, supera il test di penetrazione virale (ASTM F1671), omologazione 510K |
---|---|
Colore | Naturale |
Hand | Ambidestri |
Materiale | Lattice |
Powdered | Powder Free |
Descrizione
I guanti in lattice forniscono una barriera protettiva e contengono Aloe vera emolliente per prevenire l'essiccazione e la screpolatura della pelle. Antiscivolo, per una presa perfetta. Non talcati. EN 374:2003 (AQL 1.5).- DPI di categoria III
- Monouso
- Rivestimento in Aloe vera per proteggere la pelle da essiccazione e screpolature
- Per usi prolungati
- Superficie antiscivolo per una buona presa
- In lattice
Specifica
ISO 9001 QMS, Linee guida FDA sulla biocompatibilità, supera il test di penetrazione virale (ASTM F1671), omologazione 510K | |
Ambidestri | |
Powder Free | |
5.5 mil | |
Con bordino/arrotolato | |
240 mm |
Naturale | |
Lattice | |
Non-sterile | |
Ideale per i lavoratori che cambiano spesso i guanti | |
18 MPa |