Learn More
Sodium tungstate dihydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10055860
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare Na2O42H2O
Molecular Weight (g/mol) 329.85
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tungstate dihydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Slightly Crystalline Powder or Flakes
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Indice di Merck 15, 8826
Informazioni di solubilità Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Peso formulazione 329.85
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tungstate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/