Learn More
Sodium tripolyphosphate, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium tripolyphosphate |
Punto di fusione | 622.0°C |
Colore | White |
pH | 9.8 to 10.2 (1% soln.) |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | Na5P3O10 |
Indice di Merck | 15, 8824 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 145g/L (20°C) |
Peso formulazione | 367.85 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium tripolyphosphate