Learn More
Sodium thiosulphate 0.1 mol/L (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7220821
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
Laboratory Reagent
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
IUPAC Name disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Quantità 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Imballaggio Flacone in plastica