Learn More
Soluzione di tiosolfato di sodio, volumetrica, reagente Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium thiosulfate solution |
Quantità | 5 L |
Formula lineare | Na2S2O3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato |
Peso formulazione | 158.11g/mol |